Kluczowe dokumenty
AXYT350CRS
Pipette tips
size 300 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear, sterile
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-350-C-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
300 μL
pojemność
300 μL
kolor
clear
Cechy i korzyści
  • Wykonana z polipropylenu
  • Precyzyjna końcówka pipety
  • Z natury niepirogenna i wolna od RNazy/DNazy
  • Zgodność z szeroką gamą pipet jedno- i wielokanałowych
  • Wymaga mniejszej siły do załadowania i wyrzucenia z bezpiecznym dopasowaniem dzięki elastycznym ściankom i szeregowi wewnętrznych pierścieni uszczelniających
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)