Kluczowe dokumenty
AXYPDW20C
Deep well plate
size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs
Synonim(y):
Końcówki do pipet Velocity
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
clear bottom
round bottom wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc P-DW-20-C
Corning
opakowanie
pkg of 10x5plates/cs
rozmiar
2.0 mL
96 wells
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
  • Mikropłytki11600 są wykonane z odpornego chemicznie i odpornego na temperaturę polipropylenu wysokiej jakości.
  • Idealne do pobierania próbek, komory wzrostu invitro i długotrwałego przechowywania.
  • Konstrukcja mikropłytki z okrągłymi dołkami zapewnia całkowite odzyskanie próbki.
  • Płytki można uszczelnić za pomocą folii termozgrzewalnej w celu ochrony próbki.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AXYPDW20C