Key Documents
AXYPCR384M2C
PCR microplate for ABI 3730, 3100 and MJ Thermocyclers
size 384 wells, Compatible with ABI, Full Skirt, clear, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom clear polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt Full skirt
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-384M2-C
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
50 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
50 μL
kolor
clear
przydatność
suitable for (qPCR)
typ wiązania
non-treated surface