Kluczowe dokumenty
AV49937
Sigma-Aldrich
Anti-ADAM33 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ADAM metallopeptidase domain 33, Anti-DJ964F7.1, Anti-DKFZp434K0521, Anti-FLJ35308, Anti-FLJ36751, Anti-MGC149823, Anti-MGC71889
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rat, human, mouse, pig, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM33(80332)
Opis ogólny
Domena 33 metalopeptydazy ADAM (ADAM33) jest członkiem rodziny ADAM (domena dezintegryny i metaloproteazy). ADAM33 ulega ekspresji głównie w komórkach mezenchymalnych, w tym fibroblastach dróg oddechowych, miofibroblastach i komórkach mięśni gładkich.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ADAM33
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ADAM33 produkowane u królików nadaje się do western blottingu w stężeniu 0,5 μg/mL.
Działania biochem./fizjol.
Członkowie rodziny ADAM (domena dezintegryny i metaloproteazy) są zaangażowani w interakcje między komórkami i między komórkami a macierzą, neurogenezę i rozwój mięśni. Ekspresja ADAM33 została powiązana z astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (charakteryzującą się przewlekłym zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc). ADAM33 jest również związany ze stanem zapalnym płuc, który jest aktywowany przeciwko etiologicznym czynnikom wirusowym.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HDSAQLLTGRAFQGATVGLAPVEGMCRAESSGGVSTDHSELPIGAAATMA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emanuele Baurakiades et al.
Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology, 61(4), 585-589 (2014-12-03)
ADAM28, ADAM33, IL-13, IL-4 and other cytokines (IL-6 and IL-10) seem to play important roles in the persistence and maintenance of acute inflammatory processes that ultimately lead to lung remodeling and pulmonary fibrosis, which may be responsible for the high
Deng-Chuan Zhou et al.
Molecular biology reports, 42(2), 409-422 (2014-10-05)
A series of observational studies have been made to investigate the association of the ADAM33 gene polymorphisms with the risk of COPD, but their results were conflicting. Therefore, we performed an updated meta-analysis to quantitatively summarize the associations of ADAM33
Shelby P Umland et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 29(5), 571-582 (2003-06-05)
We examined transcript expression and post-transcriptional regulation of human ADAM33, a recently identified asthma gene. A detailed messenger RNA (mRNA) expression profile was obtained using Northern, reverse transcription polymerase chain reaction, and in situ hybridization analyses. ADAM33 mRNA was expressed
Feng Lin et al.
Molecular medicine reports, 8(4), 1209-1215 (2013-08-13)
A disintegrin and metalloproteinase 33 (ADAM33) has been identified as an asthma susceptibility gene; however, the role of ADAM33 in the pathogenesis and progression of asthma remains to be elucidated. As ADAM33 is predominantly expressed in airway smooth muscle cells
Paul Van Eerdewegh et al.
Nature, 418(6896), 426-430 (2002-07-12)
Asthma is a common respiratory disorder characterized by recurrent episodes of coughing, wheezing and breathlessness. Although environmental factors such as allergen exposure are risk factors in the development of asthma, both twin and family studies point to a strong genetic