Merck
HPA001500
Sigma-Aldrich
Anti-SMC1B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SMC1β protein antibody produced in rabbit, Anti-Structural maintenance of chromosomes protein 1β antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KSTMQILSVQAEENCLQTVNELMAKQQQLKDIRVTQNSSAEKVQTQIEEERKKFLAVDREVGKLQKEVVSIQTSLEQKRLEKHNLLLDCKVQDIEIILLSGSLDDIIEVEMGTEAESTQATIDIYEKEEAFEIDYSSL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMC1B(27127)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SMC1B (Structural Maintenance of Chromosomes 1B) koduje białko należące do rodziny białek "Structural Maintenance of Chromosomes", które biorą udział w fałdowaniu i dynamice chromosomów. Białka SMC zawierają dwie wydłużone domeny typu coiled-coil, motyw wiążący NTP (pole Walker A) na N-końcu i wiążące DNA pole DA na C-końcu.
Immunogen
Structural maintenance of chromosomes protein 1β recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SMC1B (structural maintenance of chromosomes 1B) koduje specyficzny dla mejozy składnik kompleksu kohezyny. Jest on niezbędny do utrzymania spójności mejotycznej, synapsy, rekombinacji i ruchów chromosomów. Kompleks kohezyny jest zaangażowany w kohezję chromatyd siostrzanych po replikacji DNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73392
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A V Strunnikov et al.
European journal of biochemistry, 263(1), 6-13 (1999-08-03)
The evolutionarily-conserved eukaryotic SMC (structural maintenance of chromosomes) proteins are ubiquitous chromosomal components in prokaryotes and eukaryotes. The eukaryotic SMC proteins form two kind of heterodimers: the SMC1/SMC3 and the SMC2/SMC4 types. These heterodimers constitute an essential part of higher
Yuankai Lin et al.
Microcirculation (New York, N.Y. : 1994), 21(7), 578-586 (2014-03-29)
The cell surface protein ephrin-B2 is expressed in arterial and not venous ECs throughout development and adulthood. Endothelial ephrin-B2 is required for vascular development and angiogenesis, but its role in established arteries is currently unknown. We investigated the physiological role