Kluczowe dokumenty
BCR162R
Soya-maize oil blend (fatty acid profile)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR162R.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Lipidy i kwasy tłuszczowe: 16:0 (kwas n-heksadekanowy), kwas stearynowy, 9c-18:1 (kwas n-oktadekenowy), 9c,12c-18:2 (kwas n-oktadekadienoinowy), 9c,12c,15c-18:3 (kwas n-oktadekatrienoinowy)
Grupa matryc: Orzechy, soja, oleje i tłuszcze jadalne
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2