Kluczowe dokumenty
AV47057
Sigma-Aldrich
Anti-LAPTM4A antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-KIAA0108, Anti-LAPTM4, Anti-Lysosomal-associated protein transmembrane 4 α, Anti-MBNT, Anti-Mtrp
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
27 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rabbit, guinea pig, dog, bovine, human, rat, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAPTM4A(9741)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
LAPTM4A jest białkiem, które ma cztery przewidywane domeny transmembranowe. Funkcja tego genu nie została jeszcze określona; jednak badania na mysim homologu sugerują rolę w transporcie małych cząsteczek przez błony endosomalne i lizosomalne.gen ten koduje białko, które ma cztery przewidywane domeny transbłonowe. Funkcja tego genu nie została jeszcze określona; jednak badania na mysim homologu sugerują rolę w transporcie małych cząsteczek przez błony endosomalne i lizosomalne.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego LAPTM4A
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LAPTM4A produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 5 μg/mL.
Działania biochem./fizjol.
LAPTM4A jest białkiem, które ma cztery przewidywane domeny transmembranowe. Funkcja tego genu nie została jeszcze określona; jednak badania na mysim homologu sugerują rolę w transporcie małych cząsteczek przez błony endosomalne i lizosomalne.gen ten koduje białko, które ma cztery przewidywane domeny transbłonowe. Funkcja tego genu nie została jeszcze określona; jednak badania na mysim homologu sugerują rolę w transporcie małych cząsteczek przez błony endosomalne i lizosomalne.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VLSCLVAISSLTYLPRIKEYLDQLPDFPYKDDLLALDSSCLLFIVLVFFA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Grabner et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 68(24), 4079-4090 (2011-05-10)
Human organic cation transporter 2 (hOCT2) is involved in the transport of endogenous and exogenous organic cations mainly in cells of the kidney and the brain. Here, we focus on the regulation of hOCT2 by direct protein-protein interaction. Screening within