ABS31-I
Anti-2A Peptide
Synonim(y):
2A Peptide Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 258.93 kDa
observed mol wt ~21, 26, and 31 kDa
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
all
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Unknown ... D1Y31_gp1(37627025)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells transfected with CD3/g/d/e chains.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected 2A in lysate from HEK293T cells transfected with CD3/g/d/e chains.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound 2A peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1