Kluczowe dokumenty
SCP0188
Sigma-Aldrich
MMP 8 Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H63N13O13
Masa cząsteczkowa:
1042.10
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Nazwa produktu
MMP 8 Substrate, ≥95% (HPLC)
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥80%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
DNP-Pro-Leu-Ala-Tyr-Trp-Ala-Arg
Zastosowanie
Metaloproteinazy macierzy (MMP) to rodzina zależnych od cynku endopeptydaz, które degradują białka macierzy. MMP obejmują kolagenazy, żelatynazy, matrylizyny, emalizyny, metaloelastazy, stromelizyny i inne białka strukturalne oraz lizyny receptorowe. Aktywność tych enzymów jest selektywnie hamowana lub mierzona przez odpowiednio znakowane peptydy. DNP-Pro-Leu-Ala-Tyr-Trp-Ala-Arg (DNP-PLAYWAR) jest stosowany jako fluorogeniczny substrat dla metaloproteiny macierzy-8 (MMP-8).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)