Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0002624M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GATA2 antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GATA binding protein 2, Anti-MGC2306, Anti-NFE1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GATA2(2624)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych GATA z palcem cynkowym, których nazwa pochodzi od konsensusowej sekwencji nukleotydowej, którą wiążą w regionach promotorowych genów docelowych. Kodowane białko odgrywa istotną rolę w regulacji transkrypcji genów zaangażowanych w rozwój i proliferację linii komórek hematopoetycznych i endokrynnych. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu
Immunogen
GATA2 (AAH18988, 1 a.a. ~ 102 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MEVAPEQPRWMAHPAVLNAQHPDSHHPGLAHNYMEPAQLLPPDEVDVFFNHLDSQGNPYYANPAHARARVSYSPAHARLTGQMCRPHLLHSPGLPWLDGGK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gaël Castel et al.
Cell reports, 33(8), 108419-108419 (2020-11-26)
Human trophoblast stem cells (hTSCs) derived from blastocysts and first-trimester cytotrophoblasts offer an unprecedented opportunity to study the placenta. However, access to human embryos and first-trimester placentas is limited, thus preventing the establishment of hTSCs from diverse genetic backgrounds associated
Song Shen et al.
Molecular pharmaceutics, 11(8), 2612-2622 (2014-02-14)
Synthetic lethal interaction provides a conceptual framework for the development of wiser cancer therapeutics. In this study, we exploited a therapeutic strategy based on the interaction between GATA binding protein 2 (GATA2) downregulation and the KRAS mutation status by delivering
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0002624M1-100UG4061832742472