About This Item
Kod UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 25 x slides 76x26 mm
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS15990C
rozmiar
141x92x30 mm
kolor
white
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Pudełko na slajdy jest wykonane z wytrzymałego polipropylenu.
- Pudełko może pomieścić 25 lub 100 standardowych slajdów (25 x 75 mm i 1 x 3 cale).
- Zatrzaski utrzymują pokrywy na zawiasach bezpiecznie zamknięte.
- Stabilność jest zmaksymalizowana dzięki nóżkom do układania w stosy.
- Karta identyfikacyjna slajdów - pojemność 100 slajdów
- Bez wkładki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)