Kluczowe dokumenty
AV44054
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A28 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp547C109, Anti-MFRN2, Anti-MRS3/4, Anti-MRS4L, Anti-NPD016, Anti-Solute carrier family 25, member 28
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego SLC25A28
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SLC25A28 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,0 μg/ml i do immunohistochemii skrawków tkanek zatopionych w parafinie w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
SLC25A28 znana również jako mitoferryna 2 (MFRN2) należy do rodziny mitochondrialnych nośników substancji rozpuszczonych i transportuje mitochondrialne żelazo do rozwijających się erytrocytów. Wysokie stężenia żelaza są wysoce toksyczne; regulacja transportu żelaza w komórkach kręgowców przez MFRN1 i 2 jest zatem krytyczna.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NTQESLALNSHITGHITGMASAFRTVYQVGVTAYFRGVQARVIYQIPST
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prasad N Paradkar et al.
Molecular and cellular biology, 29(4), 1007-1016 (2008-12-17)
Mitoferrin 1 and mitoferrin 2 are homologous members of the mitochondrial solute carrier family. Mitoferrin 1 is required for mitochondrial iron delivery in developing erythrocytes. Here we show that mitoferrin 1 and mitoferrin 2 contribute to mitochondrial iron delivery in