Kluczowe dokumenty
AV46812
Sigma-Aldrich
Anti-RTN4 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ASY, Anti-NI220/250, Anti-NOGO, Anti-NOGO-A, Anti-NOGOC, Anti-NSP, Anti-NSP-CL, Anti-Reticulon 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, horse, mouse, sheep, pig, bovine, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RTN4(57142)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego RTN4
Zastosowanie
Przeciwciało anty-RTN4 (AB1) produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1 μg/mLl.
Działania biochem./fizjol.
Gen RTN4 (reticulon 4) należy do rodziny genów kodujących reticulon. Ulega ekspresji w oligodendrocytach i wiąże się głównie z retikulum endoplazmatycznym. Jest składnikiem istoty białej OUN, który hamuje regenerację aksonów i indukuje zapadanie się stożków wzrostu zwojów korzenia grzbietowego. Enzym beta-sekretazy rozszczepiający APP 1 (BACE1), jest związaną z błoną proteazą aspartylową, która odgrywa kluczową rolę w wytwarzaniu amyloidu beta-białka (Abeta). RTN4 oddziałuje z BACE1 i blokuje jego aktywność.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FRIYKGVIQAIQKSDEGHPFRAYLESEVAISEELVQKYSNSALGHVNCTI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kiyoko S Murayama et al.
The European journal of neuroscience, 24(5), 1237-1244 (2006-09-13)
Beta-secretase beta-site APP cleaving enzyme 1 (BACE1), is a membrane-bound aspartyl protease necessary for the generation of amyloid beta-protein (Abeta), which accumulates in the brains of individuals with Alzheimer's disease (AD). To gain insight into the mechanisms by which BACE1
T GrandPré et al.
Nature, 403(6768), 439-444 (2000-02-10)
Adult mammalian axon regeneration is generally successful in the peripheral nervous system (PNS) but is dismally poor in the central nervous system (CNS). However, many classes of CNS axons can extend for long distances in peripheral nerve grafts. A comparison
Min-Eun Park et al.
Vaccine, 32(40), 5221-5227 (2014-07-30)
The immunity and protective capability produced by vaccines can vary remarkably according to the kinds of adjuvants being used. In the case of foot-and-mouth disease (FMD) vaccines in pigs, only oil-adjuvant vaccines have been used, and these tend to show
Xuemei Chen et al.
Experimental neurology, 261, 267-277 (2014-07-30)
Yonkenafil is a novel phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Here we evaluated the effect of yonkenafil on ischemic injury and its possible mechanism of action. Male Sprague-Dawley rats underwent middle cerebral artery occlusion, followed by intraperitoneal or intravenous treatment with