1.16892
Ammonium Test Strips, reflectometric
0.2-7.0 mg/L (NH₄⁺), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe amonu, Pasek testowy amonu do czytnika przyrządów
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Test amonowy, reflectometric, 0.2-7.0 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
opis
quantitative
Poziom jakości
specyficzne anality
ammonium
zakres pomiaru
0.2-7.0 mg/L (NH4+)
kompatybilność
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
metoda wykrywania
reflectometric
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Assay
- standard 1:
0.4 - 0.6 mg/l
- standard 2: 2.2 - 2.8 mg/l
- standard 3: 5.4 - 6.6 mg/l
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Krok po kroku dokładne reflektometryczne oznaczanie amonu w ściekach za pomocą odczynnika Nesslera lub błękitu indofenolowego przy użyciu systemu Reflectroquant® i pasków testowych.