Kluczowe dokumenty
1.16957
Supelco
Check Set
for use with RQFLEX® 10, RQFLEX® 10 plus
About This Item
Kod UNSPSC:
41115316
NACRES:
NB.35
Poziom jakości
kompatybilność
for use with RQFLEX 10, RQFLEX 10 plus
metoda wykrywania
reflectometric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
RQcheck RQflex® 10, RQflex® plus Reflectoquant®
We offer you useful accessories. The check set can be used for RQflex® 10 and the RQflex® 10 plus reflectometer. The set contains a grey check strip and two barcode strips.
Powiązanie
Replaces: 1.16957.0007
Informacje prawne
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1