Paski testowe, papierki i czytniki
Paski testowe są prostym, skutecznym i tanim narzędziem analitycznym służącym do szybkiego wykrywania analitu w terenie lub na miejscu. Pasek testowy pokryty substancją chemiczną reagującą z analitem jest zanurzany w roztworze próbki lub próbka jest ładowana na pasek testowy. Stosowanie pasków testowych do wykrywania w trakcie procesu jest korzystne ze względu na łatwość użycia i wysoką specyficzność. Wyniki pasków testowych są oparte na obserwacji wizualnej lub analizie ilościowej przy użyciu czytników cyfrowych.
Products
Powiązane zasoby
- Catalog: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
We created an easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements.
- Brochure: RQflex® 20 Reflectometer - For Rapid and Precise In-process Monitoring and Rapid QC Analysis
The Reflectoquant® system consists of test strips and reflectometers. This mobile laboratory gives you all the tools you need for high quality analyses for a wide spectrum of sample materials from food, water, and industrial to environmental samples.
- Brochure: Soil Testing for Cannabis Growers: applications
As a leading supplier to the global Life Science industry, we understand the analytical and regulatory challenges involved in cultivation, processing, extraction, and quality control of the cannabis products. We offer expertise and a range of products and services to support your cannabis testing workflow.
- Application Note: Reflectometry – Hydroxymethylfurfural (HMF) in Honey
Hydroxymethylfurfural (HMF) in honey – reflectometric determination after after conversion with a barbituric acid derivative and an aminophenazone derivative.
- Application Note: Nitrate in Soil with MQuant® StripScan App
The following application note describes the determination of the nitrate concentrations in soil samples using the MQuant® Nitrate test strips in combination with the MQuant® StripScan App.
- MQuant® StripScan Webportal
- Protocols and Application Notes
- White paper: Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This article examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
Paski testowe do zastosowań w przemyśle spożywczym
Nasza oferta pasków testowych do żywności i napojów obejmuje paski testowe MQuant® i Reflectoquant® do odczytu wizualnego lub instrumentalnego. Mogą być one łatwo używane w dowolnym miejscu i mogą znacznie skrócić czas i obniżyć koszty analizy laboratoryjnej. Paski testowe MQuant® są używane m.in. do półilościowego oznaczania glukozy, laktoperoksydazy w mleku pasteryzowanym oraz wykrywania kwasu askorbinowego i mlekowego w owocach. Paski testowe Reflectoquant® są używane w połączeniu z reflektometrem RQflex® 20 do łatwego i dokładnego pomiaru ilościowego różnych substancji w produkcji żywności i napojów, a także do badania wody. Paski testowe Reflectoquant® są dostępne na przykład do oznaczania zawartości hydroksymetylofurfuralu (HMF) w miodzie i sokach owocowych, całkowitej zawartości cukru w ziemniakach i zawartości azotanów w warzywach.
Paski testowe MQuant® do badań półilościowych
Paski testowe MQuant® oferują półilościowe wykrywanie 30 różnych związków organicznych i nieorganicznych w zakresie stężeń od mg/l do g/l.sup>® oferują półilościowe wykrywanie ponad 30 różnych jonów, związków organicznych i nieorganicznych w zakresie stężeń od mg/l do g/l. Paski testowe MQuant® zawierają niewielkie ilości odczynnika na chłonnej podkładce przymocowanej do folii z politereftalanu etylenu (PET). Oprócz wspomnianych powyżej zastosowań w przemyśle spożywczym i napojów, paski testowe MQuant® mogą być używane do różnych pomiarów półilościowych, w tym:
- Zawartości potasu w wodzie pitnej, wodzie mineralnej, wodzie przemysłowej, ściekach, próbkach gleby, winie, piwie i sokach owocowych
- Arsenu w wodzie, ekstraktach glebowych, produktach farmaceutycznych, przygotowanych próbkach biologicznych i płynnej żywności<
- azotyn w wodzie kotłowej i chłodzącej
- cyna i związki cyny w kąpielach galwanicznych, reduktorach, stabilizatorach, katalizatorach, środkach dezynfekujących, fungicydach i zaprawach stosowanych w przemyśle tekstylnym
Paski testowe Reflectoquant® i czytnik do badań ilościowych
Nasza seria Reflectoquant® obejmuje paski testowe Reflectoquant® i urządzenie RQflex® 20 do bezpośredniej analizy próbek w miejscu ich pobrania./sup> obejmuje paski testowe Reflectoquant® i urządzenie RQflex® 20 do bezpośredniej analizy próbek na miejscu w produkcji żywności i napojów oraz do badania wody. Paski testowe Reflectoquant® są oznaczone kodem kreskowym z kalibracją specyficzną dla partii, aby zapewnić wiarygodne, ilościowe wyniki w ciągu kilku minut. Oprócz wspomnianych powyżej zastosowań w przemyśle spożywczym i napojów, paski testowe Reflectoquant® mogą być używane do wielu różnych pomiarów ilościowych, w tym:
- kwas jabłkowy w winach
- formaldehyd w produktach rybnych
- wapń w serach
- nadtlenek i kwas nadoctowy w kontroli dezynfekcji
Aplikacja MQuant® StripScan do cyfrowego odczytu pasków testowych MQuant®
Nasza Aplikacja MQuant® StripScan umożliwia łatwy odczyt wyników azotanów i pH w ciągu kilku sekund. Aplikacja zapewnia łatwą analizę wyników, zarządzanie i udostępnianie danych wraz z wydajną wizualizacją w celu łatwej i przejrzystej interpretacji danych.