Kluczowe dokumenty
AV44743
Sigma-Aldrich
Anti-TGFBR2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-HNPCC6, Anti-MFS2, Anti-RIIC, Anti-Tbeta, Anti-Transforming growth factor, β receptor II (70/80 kDa)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGFBR2(7048)
Opis ogólny
Transformujący czynnik wzrostu, receptor β II (70/80 kDa) (TGFBR2, HNPCC6, MFS2, RIIC) jest przezbłonowym receptorem z rodziny kinaz białkowych ser/thr dla TGF-β (TGFB). TGFBR2 pośredniczy w sygnalizacji komórkowej TGF-β w celu regulacji / hamowania proliferacji komórek. Wadliwy TGFBR2 jest związany z zespołem Marfana.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-TGFBR2 reaguje z bydlęcym, króliczym, ludzkim, mysim, szczurzym i świńskim transformującym czynnikiem wzrostu, białkami receptora β II.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego TGFBR2
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-TGFBR2 jest stosowane do znakowania transformującego czynnika wzrostu, receptora β II w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu za pomocą technik immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowany jako sonda do określania roli transformującego czynnika wzrostu, receptora β II w sygnalizacji TGF-β i regulacji proliferacji komórek.
Działania biochem./fizjol.
TGFBR2 jest członkiem rodziny kinaz białkowych Ser/Thr i podrodziny receptorów TGFB. Białko to jest białkiem transmembranowym, które ma domenę kinazy białkowej, tworzy kompleks heterodimeryczny z innym białkiem receptorowym i wiąże TGF-beta. Ten kompleks receptor/ligand fosforyluje białka, które następnie dostają się do jądra i regulują transkrypcję podzbioru genów związanych z proliferacją komórek. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Marfana, zespołem tętniaka aorty Loeysa-Deitza i rozwojem różnych typów nowotworów. Gen ten należy do rodziny kinaz białkowych Ser/Thr i podrodziny receptorów TGFB. Koduje białko transbłonowe, które ma domenę kinazy białkowej, tworzy kompleks heterodimeryczny z innym białkiem receptorowym i wiąże TGF-beta. Ten kompleks receptor/ligand fosforyluje białka, które następnie dostają się do jądra i regulują transkrypcję podzbioru genów związanych z proliferacją komórek. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Marfana, zespołem tętniaka aorty Loeysa-Deitza i rozwojem różnych typów nowotworów. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MGRGLLRGLWPLHIVLWTRIASTIPPHVQKSDVEMEAQKDEIICPSCNRT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hua Yu et al.
Experimental cell research, 362(2), 311-323 (2017-12-03)
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a devastating disease characterized by high pulmonary artery pressure. It is reported that microRNA-204 (miR-204) plays an important role in the development of PAH. Calcitriol [1,25-dihydroxyvitamin D3, 1,25(OH)
Hui Yang et al.
Scientific reports, 7, 41670-41670 (2017-02-15)
The human telomerase reverse transcriptase (hTERT) is highly expressed in a variety of tumors. The transforming growth factor beta receptor type II (TGFBR2) is a downstream protein of transforming growth factor beta (TGF-β) which suppresses telomerase activity. However, the relevance
Yarui Ma et al.
Clinical epigenetics, 12(1), 25-25 (2020-02-13)
Although massive studies have been conducted to investigate the mechanisms of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) carcinogenesis, the understanding of molecular alterations during the malignant transformation of epithelial dysplasia is still lacking, especially regarding epigenetic changes. To better characterize the
Daniel A Garcia et al.
Molecular cancer research : MCR, 16(7), 1172-1184 (2018-05-05)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a conserved cellular plasticity program that is reactivated in carcinoma cells and drives metastasis. Although EMT is well studied its regulatory mechanisms remain unclear. Therefore, to identify novel regulators of EMT, a data mining approach was
Mohammad Naji et al.
Scientific reports, 7(1), 14671-14671 (2017-11-09)
The heterogeneous and multifactorial essence of polycystic ovary syndrome (PCOS) renders a remarkable significance to microRNAs (miRNAs). Normo-androgenic (NA) and hyperandrogenic (HA) PCOS patients were compared with matched healthy women. Expression of miRNAs and TGFβ signaling genes was studied by