Kluczowe dokumenty
SAB1300113
Sigma-Aldrich
Anti-TGFBR1 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TGF-β receptor type I, TGFR-1, TGF-β type I receptor, Serine/threonine-protein kinase receptor R4, SKR4, Activin receptor-like kinase 5, ALK-5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGFBR1(7046)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen tworzy heteromeryczny kompleks z receptorami TGF-β typu II po związaniu z TGF-beta, przenosząc sygnał TGF-beta z powierzchni komórki do cytoplazmy. Kodowane białko jest kinazą białkową serynowo-treoninową. Mutacje w tym genie są związane z zespołem tętniaka aorty Loeysa-Dietza (LDAS).
Gen TGFBR1 (receptor 1 transformującego czynnika wzrostu β) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9q22.33. Wiadomo, że TGFBR1 lokalizuje się w ogniskowych adhezjach na powierzchni komórki.
Immunogen
TGFBR1 (NP_004603, 138-173)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z centralnego regionu ludzkiego TGFBR1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TGFBR1 (centrum) wyprodukowane u królika zostało użyte w Western blot.
Działania biochem./fizjol.
TGFBR1 (receptor 1 transformującego czynnika wzrostu β) stymuluje szlak sygnałowy, który pośredniczy we wzroście i podziale komórek. Kompleks utworzony przez TGFBR2 z TGFBR1 powoduje fosforylację i aktywację TGFBR1. TGFBR1 jest odpowiedzialny za aktywację kanonicznych białek Smad (mothers against decapentaplegic homolog 3) oraz czynników transkrypcyjnych Snail (zinc finger protein) i Twist (twist family bHLH transcription factor 1). Aktywacja wielu niekanonicznych efektorów, takich jak RhoA (członek rodziny A homologa ras), TAK1 (kinaza aktywowana transformującym czynnikiem wzrostu-β 1) i Akt (kinaza serynowo-treoninowa RAC-α) jest również związana z TGFBR1. Ułożenie receptora TGFBR1 wraz z TGFBR2 w ogniskowych zrostach pośredniczy w multimeryzacji i stymulacji ligandu TGFβ. Obniżenie poziomu TGFBR1 obserwuje się w raku piersi. Wiadomo również, że TGFBR1 jest związany z rakiem jelita grubego.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Yang et al.
PloS one, 11(5), e0155270-e0155270 (2016-05-14)
Endometrial cancer (EC) is a complex disease involving multiple gene-gene and gene-environment interactions. TGF-β signaling plays pivotal roles in EC development. This study aimed to investigate whether the genetic polymorphisms of TGF-β signaling related genes TGFB1, TGFBR1, SNAI1 and TWIST1
Rosa M Xicola et al.
Carcinogenesis, 37(8), 751-758 (2016-05-29)
The purpose of this study was to identify novel colorectal cancer (CRC)-causing alleles in unexplained familial CRC cases. In order to do so, coding regions in five candidate genes (MGMT, AXIN2, CTNNB1, TGFBR1 and TGFBR2) were sequenced in 11 unrelated
Ibrahim Y Hachim et al.
Human pathology, 57, 140-151 (2016-10-25)
The transforming growth factor-β (TGFβ) plays a dual role in breast cancer, acting as a tumor suppressor in early carcinomas while promoting tumor metastasis in more advanced breast carcinoma. As a result, the prognostic role of TGFβ and its signaling
Joanna P Rys et al.
eLife, 4, e09300-e09300 (2015-12-15)
Cell surface receptors are central to the cell's ability to generate coordinated responses to the multitude of biochemical and physical cues in the microenvironment. However, the mechanisms by which receptors enable this concerted cellular response remain unclear. To investigate the
Sergiy Klid et al.
Stem cell research & therapy, 12(1), 608-608 (2021-12-22)
An environment of gestational diabetes mellitus (GDM) can modify the phenotype of stem cell populations differentially according to their placental localization, which can be useful to study the consequences for the fetus. We sought to explore the effect of intrauterine