Kluczowe dokumenty
SAB1404123
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFE2L2 antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NRF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFE2L2(4780)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
NFE2 (MIM 601490), NFE2L1 (MIM 163260) i NFE2L2 obejmują rodzinę ludzkich genów kodujących podstawowe czynniki transkrypcyjne leucyny (bZIP). Dzielą one wysoce konserwatywne regiony, które różnią się od innych rodzin bZIP, takich jak JUN (MIM 165160) i FOS (MIM 164810), chociaż pozostałe regiony znacznie się od siebie różniły (Chan i in., 1995 [PubMed 7868116]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
NFE2L2 (AAH11558, 71 a.a. ~ 170 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FAQLQLDEETGEFLPIQPAQHIQSETSGSANYSQVAHIPKSDALYFDDCMQLLAQTFPFVDDNEVSSATFQSLVPDIPGHIESPVFIATNQAQSPETSVA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Othman Al-Sawaf et al.
The Journal of pathology, 234(4), 538-547 (2014-08-12)
Skeletal muscles harbour a resident population of stem cells, termed satellite cells (SCs). After trauma, SCs leave their quiescent state to enter the cell cycle and undergo multiple rounds of proliferation, a process regulated by MyoD. To initiate differentiation, fusion
Aicun Tang et al.
Inflammation, 37(4), 1006-1014 (2014-01-23)
Recently, an increasing number of studies suggest that oxidative stress and inflammation are associated with hepatocellular injuries. Thus, we aimed to evaluate the potential hepatoprotective role of tadehaginoside (TA) on liver lesions induced by carbon tetrachloride (CCl4). The results in
Cliona Stack et al.
Human molecular genetics, 23(14), 3716-3732 (2014-02-22)
Methylene blue (MB, methylthioninium chloride) is a phenothiazine that crosses the blood brain barrier and acts as a redox cycler. Among its beneficial properties are its abilities to act as an antioxidant, to reduce tau protein aggregation and to improve
Daniel A Pulliam et al.
The Biochemical journal, 462(2), 359-371 (2014-06-10)
Mutations in SURF1 (surfeit locus protein 1) COX (cytochrome c oxidase) assembly protein are associated with Leigh's syndrome, a human mitochondrial disorder that manifests as severe mitochondrial phenotypes and early lethality. In contrast, mice lacking the SURF1 protein (Surf1-/-) are
Sebastian Lippross et al.
Calcified tissue international, 95(4), 349-361 (2014-08-07)
Oxidative stress plays an important role in wound healing but data relating oxidative stress to fracture healing are scarce. Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) is the major transcription factor that controls the cellular defence essential to combat oxidative
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1404123-100UG4061831657036