Kluczowe dokumenty
AV43692
Sigma-Aldrich
Anti-ABCB9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 9, Anti-EST122234, Anti-KIAA1520, Anti-TAPL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
80 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, bovine, dog, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ABCB9(23457)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego ABCB9
Działania biochem./fizjol.
ABCB9 należy do nadrodziny transporterów ABC (ATP-binding cassette) i bierze udział w transporcie cząsteczek przez błony zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. Jest on podobno związany z lizosomami na wysokich poziomach w jądrach i umiarkowanych poziomach w mózgu i rdzeniu kręgowym.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RLWKAVVTLAFMSVDICVTTAIYVFSHLDRSLLEDIRHFNIFDSVLDLW
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 275(30), 23287-23294 (2000-04-05)
We have cloned full-length human and mouse cDNAs of ABCB9, which encodes a predicted multiple-spanning transmembrane domain and a nucleotide-binding domain with Walker motifs. It is therefore designated as a "half" ATP binding cassette (ABC) transporter. Northern analysis shows that
M Dean et al.
Genome research, 11(7), 1156-1166 (2001-07-04)
The ATP-binding cassette (ABC) transporter superfamily contains membrane proteins that translocate a variety of substrates across extra- and intra-cellular membranes. Genetic variation in these genes is the cause of or contributor to a wide variety of human disorders with Mendelian