557550
Ro106-9920
A cell-permeable tetrazolopyridazine-phenylsulfoxide compound that displays anti-inflammatory properties.
Synonim(y):
Ro106-9920
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
[S](=O)(c3ccccc3)c1n[n]2nnnc2cc1
InChI
1S/C10H7N5OS/c16-17(8-4-2-1-3-5-8)10-7-6-9-11-13-14-15(9)12-10/h1-7H
Klucz InChI
JFSXSNSCPNFCDM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
IκBαee ubiquitination
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.