SCT263
BioTracker™ Mitophagy Detection Kit
Human
Synonim(y):
Zestaw do mitofagii w żywych komórkach, sonda degradacji mitochondriów, sonda mitofagii, wykrywanie mitofagii
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NB.12
Polecane produkty
Nazwa produktu
BioTracker™ Mitophagy Detection Kit,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Formularz
lyophilized solid
opakowanie
vial of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
cell culture | stem cell: suitable
Warunki transportu
2-8°C
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zestaw dwóch sond do wykrywania mitofagii i potwierdzania fuzji z lizosomem przydatny w badaniach nad PD, AD i innymi chorobami, w których dysfunkcja i przetwarzanie mitochondriów ma kluczowe znaczenie.
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE
Sonda mitofagii:
λex: 530 nm
λem: 700 nm
Sonda lizosomu:
λex: 398 nm
λem: 525 nm
Roztwór podstawowy sondy mitofagii o stężeniu 100 uM jest tworzony przez rozpuszczenie 50 uL DMSO w jednej probówce (5 ug) barwnika mitofagii. Typowe stężenie roztworu roboczego wynosi 1 nM.
Roztwór podstawowy barwnika lizosomowego o stężeniu 1 mM jest tworzony przez ponowne rozpuszczenie zawartości barwnika lizosomowego w 55 uL DMSO. Typowe stężenie roztworu roboczego wynosi 1 uM.
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE
Sonda mitofagii:
λex: 530 nm
λem: 700 nm
Sonda lizosomu:
λex: 398 nm
λem: 525 nm
Roztwór podstawowy sondy mitofagii o stężeniu 100 uM jest tworzony przez rozpuszczenie 50 uL DMSO w jednej probówce (5 ug) barwnika mitofagii. Typowe stężenie roztworu roboczego wynosi 1 nM.
Roztwór podstawowy barwnika lizosomowego o stężeniu 1 mM jest tworzony przez ponowne rozpuszczenie zawartości barwnika lizosomowego w 55 uL DMSO. Typowe stężenie roztworu roboczego wynosi 1 uM.
Cechy i korzyści
Zestaw SCT263 składa się z sondy wykrywającej mitofagię i sondy lizosomalnej. Barwnik mitofagii gromadzi się w nienaruszonych mitochondriach, gdzie jest unieruchomiony przez wiązanie chemiczne i emituje słabą fluorescencję. Po mitofagii i fuzji z lizosomem, uszkodzone mitochondria zwiększają fluorescencję w tandemie z obniżonym pH.
Opis wartości docelowych
Mitochondria są organellami cytoplazmatycznymi, które odgrywają kluczową rolę w produkcji energii dla żywotności i funkcjonowania komórek. Ostatnio wykazano, że mitofagia jest związana z chorobami Alzheimera i Parkinsona i jest indukowana przez akumulację zdepolaryzowanych mitochondriów. Mitofagia służy jako specyficzny system eliminacji, w którym dysfunkcyjne mitochondria uszkodzone przez stres oksydacyjny w DNA są sekwestrowane w autofagosomie, łączone z lizosomem i degradowane przez trawienie.
Postać fizyczna
fioletowy stały (sonda mitofagii), żółty stały (sonda lizosomów)
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C, chronić przed światłem.
Inne uwagi
Ten zestaw do wykrywania mitofagii w żywych komórkach zawiera sondę do degradacji mitochondriów (daleka czerwień) oraz sondę potwierdzającą powiązanie zdegradowanych mitochondriów z lizosomem (zieleń). Zestaw może być używany w połączeniu z SCT272, BioTracker Red Mitochondria Live Cell Probe.
Informacje prawne
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3