Merck
M5814
Sigma-Aldrich
MKK6/SKK3, active human
≥80% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, Maltose binding protein tagged, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MAP Kinase Kinase 6, MAP Kinase Kinase 6/SKK 3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
81 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... MAP2K6(5608)
Specyficzność
Active in the phosphorylation of p38/SAPK2a
Zastosowanie
Active enzyme for study of stress-activated protein kinases.
May be used for activation of p38α followed by phosphorylation of MBP.
Definicja jednostki
1 unit will activate 1 unit of p38/SAPK2 per minute. 1 unit of active p38/SAPK2 will incorporate 1 nanomole of phosphorus into myelin basic protein per minute.
Postać fizyczna
Solution in approx. 1 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.1 mM EGTA, 0.1% 2-mercaptoethanol, 0.15 M NaCl, 0.03% Brij® L23, 270 mM sucrose, 0.2 mM PMSF, 1 mM benzamidine.
Informacje prawne
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Cuenda et al.
The EMBO journal, 16(2), 295-305 (1997-01-15)
Stress-activated protein kinase-3 (SAPK3), a recently described MAP kinase family member with a wide-spread tissue distribution, was transfected into several mammalian cell lines and shown to be activated in response to cellular stresses, interleukin-1 (IL-1) and tumour necrosis factor (TNF)