Kluczowe dokumenty
AV34677
Sigma-Aldrich
Anti-KLHL14 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Kelch-like 14 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
71 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, bovine, human, dog, rat, rabbit, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLHL14(57565)
Opis ogólny
KLHL14 jest białkiem należącym do rodziny kelch-like.
Królicze przeciwciało anty-KLHL14 rozpoznaje KLHL14 kurczaka, psa, bydła, człowieka, myszy i szczura.
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q8WU41 został połączony z Q9P2G3. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego KLHL14
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-KLHL14 jest odpowiednie do testów western blot i testów IHC w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
KLHL14 jest członkiem rodziny KLHL.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MSRSGDRTSTFDPSHSDNLLHGLNLLWRKQLFCDVTLTAQGQFHKAV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peng Hou et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(2), 286-295 (2011-12-23)
Although BRAF(V600E) is well known to play an important role in the tumorigenesis of melanoma, its molecular mechanism, particularly the epigenetic aspect, has been incompletely understood. Here, we investigated the role of BRAF(V600E) signaling in altering gene methylation in the
Peng Hou et al.
Endocrine-related cancer, 18(6), 687-697 (2011-09-23)
The BRAF V600E mutation plays an important role in the tumorigenesis of papillary thyroid cancer (PTC). To explore an epigenetic mechanism involved in this process, we performed a genome-wide DNA methylation analysis using a methylated CpG island amplification (MCA)/CpG island