Kluczowe dokumenty
AV32715
Sigma-Aldrich
Anti-NFATC4 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
95 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rat, dog, rabbit, guinea pig, human, bovine, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFATC4(4776)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
NFATC4 stanowi część kompleksu transkrypcyjnego wiążącego DNA, który składa się z indukowalnych składników cytozolowych i jądrowych. NFATC4 bierze udział w modulowaniu plastyczności synaptycznej, w której pośredniczą neurotrofiny, a także może indukować interleukiny 2 i 4. Kinazy p38 aktywowane mitogenem (MAP) mogą regulować fosforylację NFATC4.
Królicze przeciwciało anty-NFATC4 rozpoznaje psie, bydlęce, ludzkie, mysie i szczurze NFATC4.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego NFATC4
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-NFATC4 może być stosowane do western blot (1,25 μg/ml) i IHC (4-8 μg/ml).
Działania biochem./fizjol.
NFATC4 jest członkiem kompleksu transkrypcyjnego wiążącego DNA czynników jądrowych aktywowanych komórek T. Kompleks ten składa się z co najmniej dwóch składników: istniejącego wcześniej składnika cytozolowego, który przemieszcza się do jądra po stymulacji receptora komórek T (TCR) oraz indukowalnego składnika jądrowego. Inni członkowie tej rodziny czynników jądrowych aktywowanych komórek T również uczestniczą w tworzeniu tego kompleksu. NFATC4 odgrywa rolę w indukowanej ekspresji genów cytokin w komórkach T, zwłaszcza w indukcji IL-2 i IL-4. Produkt tego genu jest członkiem kompleksu transkrypcyjnego wiążącego DNA czynników jądrowych aktywowanych komórek T. Kompleks ten składa się z co najmniej dwóch składników. Kompleks ten składa się z co najmniej dwóch składników: istniejącego wcześniej składnika cytozolowego, który przemieszcza się do jądra po stymulacji receptora komórek T (TCR) i indukowalnego składnika jądrowego. Inni członkowie tej rodziny czynników jądrowych aktywowanych komórek T również uczestniczą w tworzeniu tego kompleksu. Produkt tego genu odgrywa rolę w indukowanej ekspresji genów cytokin w komórkach T, zwłaszcza w indukcji IL-2 i IL-4.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GEELVLTGSNFLPDSKVFIERGPDGKLQWEEEATVNRLQSNEVTLTV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Teddy T C Yang et al.
Molecular and cellular biology, 22(11), 3892-3904 (2002-05-09)
Nuclear factor of activated T cells (NFAT) is implicated in multiple biological processes, including cytokine gene expression, cardiac hypertrophy, and adipocyte differentiation. A conserved NFAT homology domain is identified in all NFAT members. Dephosphorylation of the NFAT homology region is
Rachel D Groth et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 23(22), 8125-8134 (2003-09-05)
A member of the neurotrophin family, brain-derived neurotrophic factor (BDNF) regulates neuronal survival and differentiation during development. Within the adult brain, BDNF is also important in neuronal adaptive processes, such as the activity-dependent plasticity that underlies learning and memory. These
Ahmed Menaouar et al.
International journal of cardiology, 175(1), 38-49 (2014-05-24)
Oxytocin (OT) and functional OT receptor (OTR) are expressed in the heart and are involved in blood pressure regulation and cardioprotection. Cardiac OTR signaling is associated with atrial natriuretic peptide (ANP) and nitric oxide (NO) release. During the synthesis of