AMAB91829
Anti-L1CAM antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12984, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CD171,HSAS,HSAS1,MASA,MIC5,S10,SPG1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL12984, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Postać
buffered aqueous glycerol solution
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2a
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... L1CAM(3897)
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1