Kluczowe dokumenty
1.04179
Sigma-Aldrich
Brilliant cresyl blue zinc chloride double salt
About This Item
Wzór liniowy:
(C17H20N3O)2 · ZnCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
771.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
Dye, ≥60% spectrophotometric assay
pH
5.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
195-198 °C
rozpuszczalność
30 g/L
gęstość nasypowa
560 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Zn-2](Cl)(Cl)(Cl)Cl.N(CC)(CC)c4cc5[o+]c6c(nc5cc4)cc(c(c6)N)C.N(CC)(CC)c1cc2[o+]c3c(nc2cc1)cc(c(c3)N)C
InChI
1S/2C17H20N3O.4ClH.Zn/c2*1-4-20(5-2)12-6-7-14-16(9-12)21-17-10-13(18)11(3)8-15(17)19-14;;;;;/h2*6-10H,4-5,18H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Klucz InChI
SIHASHFMDFXGSX-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Podwójna sól brylantowa błękitu krezolowego chlorku cynku do mikroskopii Certistain® to suchy barwnik stosowany do przygotowania roztworu barwiącego, który umożliwia ocenę struktur docelowych (poprzez barwienie powyższym roztworem błękitu brylantowego krezolowego) do celów diagnostycznych. Zdolność regeneracyjną erytrocytów można wykryć poprzez zliczenie retikulocytów. Pomiar substantia granulofilamentosa (rybonukleoprotein) jest możliwy przy użyciu świeżych, nieutrwalonych, młodych erytrocytów (barwienie supravitalne). Można wyróżnić cztery etapy dojrzewania substantia granulofilamentosa w zależności od etapu rozwoju retikulocytów: zwinięty motek (I), niekompletna sieć (II), kompletna sieć (III) i forma ziarnista (IV). We krwi obwodowej najczęściej występują stadia rozwojowe III i IV. Po wybarwieniu błękitem brylantowym retikulocyty wykazują czarno-niebieską sieć lub czarno-niebieskie kropki. Jako barwnik CERTISTAIN® posiada certyfikat jakości chemicznej zgodnie z najwyższymi standardami i ścisłymi specyfikacjami.
Zastosowanie
do mikroskopii Certistain®
Komentarz do analizy
Zawartość barwnika (spektrofotometrycznie): ≥ 60% C₁₇H₂₀N₃O
Tożsamość
- Spektrum UV/VIS:
przechodzi test
- Cynk: przechodzi test
Maksymalna absorpcja λ max (etanol 50 %): 623 - 628 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; etanol 50 %): ≥ 1500
Test TLC: pomyślnie przeszedł test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 5 %
Przydatność do mikroskopii: pomyślnie przeszedł test
Informacje prawne
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2