Kluczowe dokumenty
MABN2299
Sigma-Aldrich
Anti-L1CAM/CD171 Antibody, clone S10.33
Synonim(y):
CD171, Cząsteczka adhezji komórek nerwowych L1, N-CAM-L1, NCAM-L1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S10.33, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu UniProt
informacje o genach
mouse ... L1cam(16728)
Specyficzność
Klon S10.33 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym L1CAM/CD171. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający całej zewnątrzkomórkowej domenie mysiego L1CAM/CD171.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunocytochemiczna w komórkach Neuro2A.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło L1CAM/CD171 w komórkach Neuro2A.
Testowane aplikacje
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła L1CAM/CD171 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Maddaluno, L., et al. (2009). J Exp Med. 206(3):623-35).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła L1CAM/CD171 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Maddaluno, L., et al. (2009). J Exp Med. 206(3):623-35).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła L1CAM/CD171 w zastosowaniach immunofluorescencji (Maddaluno, L., et al. (2009). J Exp Med. 206(3):623-35; Magrini, E., et al. (2014). J Clin Invest. 124(10):4335-50).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Cząsteczka adhezji komórek nerwowych L1 (UniProt: P11627; znana również jako N-CAM-L1, NCAM-L1, CD171) jest kodowana przez gen L1cam (znany również jako Caml 1) (Gene ID: 16728) u myszy. L1CAM jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-19), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 20-1123), domenę transbłonową (aa 1124-1146) i domenę cytoplazmatyczną (aa 1147-1260). Duża domena zewnątrzkomórkowa zawiera sześć domen Ig-podobnych typu C2 i pięć powtórzeń fibronektyny typu III. Służy jako cząsteczka rozpoznająca komórki w układzie nerwowym, która odgrywa kluczową rolę w wielu procesach, w tym migracji neuronów, wzroście i fascykulacji aksonów oraz synaptogenezie podczas rozwoju mózgu. W dojrzałym mózgu odgrywa rolę w dynamice struktury i funkcji neuronów, w tym plastyczności synaptycznej. Jego ekspresję obserwuje się również w naczyniach guza. Myszy noszące guzy pozbawione L1CAM wykazują zmniejszoną angiogenezę i lepszą stabilizację naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia wzrostu guza i przerzutów. Efekty te przypisuje się indukowanej przez L1CAM fosforylacji STAT3 za pośrednictwem IL-6 i hamowaniu osi sygnałowej IL-6/JAK/STAT, która zapobiega proliferacji i migracji komórek śródbłonka. (Ref.: Magrini, A., et al. (2014). J. Clin. Invest. 124(10); 4335-4350; Maddaluno, L., et al. (2009). J. Exp. Med. Vol. 206(3); 623-635).
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1