Kluczowe dokumenty
SAB5700268
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-L1CAMprodukowane u królików
Synonim(y):
CAML1, CD171, HSAS, HSAS1, L1CAM, MASA, MIC5, N-CAM-L1, N-CAML1, NCAM-L1, S10, SPG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
138
139
140
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
3.93 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... L1CAM(3897)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest aksonalną glikoproteiną należącą do rodziny supergenu immunoglobulin. Ektodomena, składająca się z kilku domen podobnych do immunoglobulin i powtórzeń podobnych do fibronektyny (typ III), jest połączona przez pojedynczą sekwencję transbłonową z konserwowaną domeną cytoplazmatyczną. Ta cząsteczka adhezji komórkowej odgrywa ważną rolę w rozwoju układu nerwowego, w tym w migracji i różnicowaniu neuronów. Mutacje w tym genie powodują zespoły neurologiczne sprzężone z chromosomem X znane jako CRASH (hipoplazja ciała modzelowatego, opóźnienie, afazja, paraplegia spastyczna i wodogłowie). Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu, z których niektóre zawierają alternatywny ekson, który jest uważany za specyficzny dla neuronów.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1143-1257 ludzkiego L1CAM (NP_000416.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700268-100UL4065265172134