ADF356301C-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 Centriprep 100 - 125 mm, large rotor bore, pack of 6
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
holds 1 Centriprep 100 - 125 mm
opakowanie
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022654331 (NA)
Parametry
7,567 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Średnica
29.5 mm
kompatybilność
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022654331-2EA | 4061835085736 |