Kluczowe dokumenty
EP5427742000
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 65 - 89 mm tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 1 x 65 - 89 mm tube, large rotor bore
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427742000 (Global)
Parametry
6,100 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Średnica
13 mm
kompatybilność
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Opis ogólny
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)