Key Documents
ADAPA462200-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 1 x 200 - 250 mL flat bottle / 175 - 225 mL conical bottle, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Synonim(y):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 200 - 250 mL flat bottle / 175 - 225 mL conical bottle
with rubber mat
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638441 (NA)
Parametry
3,200 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
137 mm
Średnica
62 mm
kompatybilność
for use with 250 mL rectangular bucket
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG