Kluczowe dokumenty
ADAPA438100-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 100 mL round-bottom tube, pack of 2 ea, for use with 100 mL round bucket
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
round bottom
Właściwości
for use with cap
holds 1 x 100 mL round-bottom tube
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639161 (NA)
Parametry
2,900 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
106 mm
Średnica
38 mm
kompatybilność
for use with 100 mL round bucket
Opis ogólny
Dwa adaptery, każdy na jedną probówkę okrągłodenną 85/100 ml, średnica 38 mm × długość 106 mm. Pasuje do okrągłych kubełków 100 ml w rotorze Eppendorf A-4-38.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)