ADAP02-EP
Adapter for all Eppendorf® 1.5/2.0 mL Rotors
holds 1 x 0.2 mL PCR tubes, pack of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Polecane produkty
Właściwości
holds 1 x 0.2 mL PCR tubes
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022636260 (NA)
Parametry
16,200 × g max. RCF
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotors 1.5/2.0 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sześć adapterów, z których każdy mieści 1 probówkę PCR (0,2 ml, maksymalna średnica 6 mm). Mogą być używane we wszystkich rotorach Eppendorf mieszczących probówki 1,5/2,0 mL.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)