Kluczowe dokumenty
57857
Lithium iodoacetate
≥97.0% (NT)
Synonim(y):
Iodoacetic acid lithium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (NT)
zanieczyszczenia
≤3% water
mp
239 °C (dec.) (lit.)
~245 °C (dec.)
ciąg SMILES
[Li+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Li/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
RZCFQIDTJPHHFJ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Przestroga
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?