Merck
55723
SAFC
1-(3-Isothiocyanatobenzyl)-4-[2-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl)-5-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20BrN3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
linia produktu
BioReagent
Próba
≥90% (HPCE)
Formularz
solid
fluorescencja
λex 384 nm; λem 531 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].S=C=Nc1cccc(C[n+]2ccc(cc2)-c3cnc(o3)-c4ccc5OCCCc5c4)c1
InChI
1S/C25H20N3O2S.BrH/c31-17-27-22-5-1-3-18(13-22)16-28-10-8-19(9-11-28)24-15-26-25(30-24)21-6-7-23-20(14-21)4-2-12-29-23;/h1,3,5-11,13-15H,2,4,12,16H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
ZLHULGGTEHEJGJ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient (Ε~>20,000 in EtOH).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)