Kluczowe dokumenty
C8615
CXCL16 human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
CXC chemokine ligand 16
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
CXCL16 human, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
2.5-12 ng/mL
masa cząsteczkowa
predicted mol wt ~10.1 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?