Merck
PHL82585
L-Methionine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
Beilstein:
1722294
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
crystals
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
284 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: allium
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)