Kluczowe dokumenty
M0960000
Methionine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
methionine & derivatives
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
284 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Protokoły
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine