Key Documents
PHR2636
N-Acetyl-D,L-Methionine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N-Acetyl-DL-methionine, Methionamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1009978
rodzina API
methionine & derivatives
Postać
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
mp
117-119 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)