Kluczowe dokumenty
38922
Sigma-Aldrich
Abberior® STAR 512, NHS ester
for STED application
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Próba
≥80.0% (degree of coupling)
masa cząsteczkowa
Mw 836.7 g/mol
rozpuszczalność
DMF: 0.25 mg/mL, clear
fluorescencja
λex 510 nm; λem 530 nm±5 nm in PBS, pH 7.4
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Maksimum absorpcji, λmax: 517 nm (MeOH),
511 nm (PBS, pH 7,4)
Współczynnik ekstynkcji, ε(λmax): 85,000 M-1cm-1 (PBS, pH 7.4)
Współczynnik korekcji, CF260 = ε260/εmax: 0.24 (PBS, pH 7.4)
Współczynnik korekcji, CF280 = ε280/εmax: 0.07 (PBS, pH 7.4)
Maksimum fluorescencji, λfl: 533 nm (MeOH),
530 nm (PBS, pH 7.4)
Zalecana długość fali STED, λSTED: 590 -620 nm
Wydajność kwantowa fluorescencji, η: 0.82 (PBS, pH 7.4)
Czas życia fluorescencji, τ: 4.1 ns (PBS, pH 7.4)
Zastosowanie
Abberior® Star 512 znakowane fosfoetanoloaminowe analogi lipidów zostały wykorzystane do badania STED-FCS (stymulowane zubożenie emisji - spektroskopia korelacji fluorescencji).
Przydatność
Zaprojektowany i przetestowany pod kątem fluorescencyjnej mikroskopii superrozdzielczej
Informacje prawne
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mathias P Clausen et al.
Methods (San Diego, Calif.), 88, 67-75 (2015-07-01)
Recent years have seen the development of multiple technologies to investigate, with great spatial and temporal resolution, the dynamics of lipids in cellular and model membranes. One of these approaches is the combination of far-field super-resolution stimulated-emission-depletion (STED) microscopy with
S W Hell et al.
Optics letters, 19(11), 780-782 (1994-06-01)
We propose a new type of scanning fluorescence microscope capable of resolving 35 nm in the far field. We overcome the diffraction resolution limit by employing stimulated emission to inhibit the fluorescence process in the outer regions of the excitation
Marcus Dyba et al.
Nature biotechnology, 21(11), 1303-1304 (2003-10-21)
We report immunofluorescence imaging with a spatial resolution well beyond the diffraction limit. An axial resolution of approximately 50 nm, corresponding to 1/16 of the irradiation wavelength of 793 nm, is achieved by stimulated emission depletion through opposing lenses. We
Tim Grotjohann et al.
Nature, 478(7368), 204-208 (2011-09-13)
Lens-based optical microscopy failed to discern fluorescent features closer than 200 nm for decades, but the recent breaking of the diffraction resolution barrier by sequentially switching the fluorescence capability of adjacent features on and off is making nanoscale imaging routine. Reported
Stefan W Hell
Nature biotechnology, 21(11), 1347-1355 (2003-11-05)
For more than a century, the resolution of focusing light microscopy has been limited by diffraction to 180 nm in the focal plane and to 500 nm along the optic axis. Recently, microscopes have been reported that provide three- to