Merck
T7209
Sigma-Aldrich
1,1,1,2-Tetrachloroethane
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.85
Beilstein:
1733216
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.04
bp:
138 °C (lit.)
klasa czystości
reagent
ciśnienie pary
12.0 mmHg
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
-70.2 °C
gęstość
1.598 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1-2(4,5)6/h1H2
Klucz InChI
QVLAWKAXOMEXPM-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yang Xie et al.
Environmental science & technology, 44(22), 8649-8655 (2010-10-26)
Nanoscale zero-valent iron (NZVI) represents a promising approach for source zone control, but concerns over its reactive lifetime might limit application. Here, we demonstrate that dithionite (S₂O₄²⁻), a reducing agent for in situ redox manipulation, can restore the reducing capacity
1,1,1,2-Tetrachloroethane.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 71 Pt 3, 1133-1141 (1999-09-07)
M Paolini et al.
Mutagenesis, 5(1), 51-54 (1990-01-01)
The synergistic effect of NADPH and NADH on P450 functions upon pre-mutagens requiring metabolism during the incubation conditions used in the liver microsomal assay (LMA) was studied. The mean specific activity (Asp) during 1 h of pre-incubation (LMA) of some
D L Story et al.
Toxicology and industrial health, 2(4), 351-362 (1986-12-01)
Nine chlorinated aliphatics (CAs)--1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane, 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane, trichloroethylene, tetrachloroethylene, 1,1,1,2-tetrachloroethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane, and hexachloroethane--were examined in a rat liver foci assay for evidence of initiating and promoting potential. Young adult male Osborne-Mendel rats (ten/group) were given partial hepatectomies, followed 24 hr
J A Thompson et al.
Chemico-biological interactions, 51(3), 321-333 (1984-10-01)
The susceptibility of polychlorinated ethanes to reductive metabolism was evaluated by measuring the amount of each compound consumed during anaerobic incubations with rat live microsomes; 1,1,1,2-tetrachloroethane, pentachloroethane and hexachloroethane were metabolized extensively, 1,1,1,2-tetrachloroethane and the trichloroethanes were metabolized very slowly