Kluczowe dokumenty
P5271
Potassium dichromate
ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonim(y):
Potassium bichromate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
pH
3.6 (100 g/L)
mp
398 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Klucz InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- For the oxidation of alcohols to aldehydes.
- In the graft-polymerization of polyacrylonitrile film with polyaniline.
- To synthesize oxidized nanocellulose.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?