Merck
P2588
Sigma-Aldrich
Potassium dichromate
BioXtra, ≥99.5%
Synonim(y):
Potassium bichromate
About This Item
Wzór liniowy:
K2Cr2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.5%
Formularz:
powder or crystals
rozpuszczalność:
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, orange
linia produktu
BioXtra
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
<0.005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
pH
3.6 (100 g/L)
mp
398 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, orange
ślady anionów
sulfate (SO42-): <0.005%
ślady kationów
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.001%
Mg: <0.0005%
Na: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: ≤0.001%
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Klucz InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Potassium dichromate, a toxic hexavalent chromium compound, is a strong oxidizing agent. Its nephrotoxicity in humans and animals has been studied. Its crystalline structure has been analyzed. Its ability to induce genetic and DNA methylation alteration has been assessed in Brassica napus L. plants.
Zastosowanie
Potassium dichromate has been used in experiments to determine the ability of MCM-41-supported nanoscale zero-valent iron (nZVI) sample to remove hexavalent chromium.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Massimo Labra et al.
Chemosphere, 54(8), 1049-1058 (2003-12-11)
This study evaluated genetic and DNA methylation alteration induced by potassium dichromate in Brassica napus L. plants. Amplified fragment length polymorphism (AFLP) and selective amplification of polymorphic loci (SAMPL) tests revealed dose-related increases in sequence alterations in plantlets exposed to
An accurate determination of the crystal structure of triclinic potassium dichromate, K2Cr2O7.
Brandon JK and Brown ID.
Canadian Journal of Chemistry, 46(6), 933-941 (1968)
Eduardo Molina-Jijón et al.
Free radical biology & medicine, 51(8), 1543-1557 (2011-08-16)
We report the role of mitochondria in the protective effects of curcumin, a well-known direct and indirect antioxidant, against the renal oxidant damage induced by the hexavalent chromium [Cr(VI)] compound potassium dichromate (K(2)Cr(2)O(7)) in rats. Curcumin was given daily by
Nanoscale zero-valent iron supported on mesoporous silica: Characterization and reactivity for Cr(VI) removal from aqueous solution.
Petala E, et al.
Journal of Hazardous Materials, 261, 295-306 (2013)
A G Levis et al.
Cancer research, 38(1), 110-116 (1978-01-01)
Treatments for 1 to 4 hr with 10-4 m potassium dichromate, a soluble hexavalent chromium salt with a strong oxidizing power, markedly reduce DNA and RNA accumulation rates in hamster fibroblasts grown in vitro (BHK line), as shown by quantitative