Merck
M37889
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexane
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Hexahydrotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.19
Beilstein:
505972
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.06
Próba:
99%
bp:
101 °C (lit.)
ciśnienie pary:
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
gęstość pary
3.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
545 °F
granice wybuchowości
6.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
gęstość
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methylcyclohexane can be used as a solvent in the:
  • Au/TiO2-catalyzed aerobic epoxidation of stilbene.
  • Chromium-catalyzed selective ethylene oligomerization.
  • Preparation of ABA-type olefin triblock copolymers.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liliana Martelo et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(48), 15023-15029 (2015-11-10)
Phasor plots of the fluorescence intensity decay (plots of the Fourier sine transform versus the Fourier cosine transform, for one or several angular frequencies) are being increasingly used in studies of homogeneous and heterogeneous systems. In this work, the phasor
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at