Merck
616931
Sigma-Aldrich
Methyl(cyclohexane-d11)
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
C6D11CH3
Masa cząsteczkowa:
109.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
bp
101 °C (lit.)
mp
-126 °C (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+11
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
Klucz InChI
UAEPNZWRGJTJPN-QQQWEMTMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)