Merck
455687
Sigma-Aldrich
Propene-d6
99 atom % D
Synonim(y):
Propylene-d6
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD=CD2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
48.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
−47.7 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i1D2,2D3,3D
Klucz InChI
QQONPFPTGQHPMA-QNYGJALNSA-N
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Control valve Z146943 (brass, 1/4" hose outlet) or Z187224 (SS, 1/4" compression fitting outlet)
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-162.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-108 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)