Key Documents
A4514
Ammonium chloride
ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonim(y):
Salmiac
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for SM 5210
Poziom jakości
gęstość pary
1.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 160.4 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.5%
Postać
powder or crystals
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 100 mg/mL
ciąg SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 3,4-dihydropyrimidin- 2-(1H)-ones
- diindolylmethanes
- 2-arylbenzothiazoles derivatives
- 4(3H)-quinazolinones
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1