Merck
799394
Sigma-Aldrich
Sodium bisulfite
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent
Synonim(y):
Sodium hydrogensulfite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NaHSO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.06
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
linia produktu
Redi-Dri
Postać
powder
jakość
free-flowing
stężenie
≥58.5% SO2
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
4.3 (10 g/L)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.02%
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
Klucz InChI
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sodium bisulfite is an inorganic sodium salt commonly used as a pH adjuster and reductant. It is used as a cheap catalyst for the formation of C-O and C-C bond.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hamid Mostafavi Abdolmaleky et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 448, 187-212 (2008-03-29)
Although there is evidence to link schizophrenia (SCZ) and bipolar disorder (BD) to genetic and environmental factors, specific individual or groups of genes/factors causative of the disease have been elusive to the research community. An understanding of the molecular aberrations
Synthesis of two new arsenolipids and their identification in fish.
Arroyo-Abad U, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 118(3), 445-452 (2015)
Reaction of sodium bisulfite with uracil, cytosine, and their derivatives.
H Hayatsu et al.
Biochemistry, 9(14), 2858-2865 (1970-07-07)
Li-Hui Wang et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 19(5), 675-683 (2006-03-11)
The hedgehog (Hh) signaling pathway plays an important role in foregut development, and its activity is increased in various tumors, including those of the digestive tract. Our objective in the present study was to determine the pattern and extent of
Wei Zhou et al.
Journal of Korean medical science, 24(1), 97-103 (2009-03-10)
Epithelial membrane protein 3 (EMP3) is a trans-membrane signaling molecule with important roles in the regulation of apoptosis, differentiation and invasion of cancer cells, but the detailed is largely still unknown. We analyzed the mRNA levels and methylation statuses of
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.