Merck
798665
Sigma-Aldrich
L-(+)-Tartaric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.09
Beilstein:
1725147
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
5.18 (vs air)
linia produktu
Redi-Dri
Próba
≥99.5%
Postać
crystalline powder
crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
temp. samozapłonu
797 °F
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
pozostałość po prażeniu
≤0.02%
mp
170-172 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 150 g/L at 25 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Klucz InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Zastosowanie
Chiral building block for natural products. Also forms a Diels-Alder catalyst with TiCl2(O-i-Pr)2.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chemistry Letters (Jpn), 2409-2409 (1987)
Chemistry Letters (Jpn), 1967-1967 (1986)
Organic acid profile of Turkish white grapes and grape juices.
Soyer Y, et al.
J. Food Compos. Anal., 16(5), 629-636 (2003)
Asymmetric synthesis of both enantiomers of pyrrolidinoisoquinoline derivatives from L-malic acid and L-tartaric acid.
Lee YS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(22), 7149-7152 (1955)
Seth DeBolt et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(14), 5608-5613 (2006-03-29)
The biosynthetic pathway of L-tartaric acid, the form most commonly encountered in nature, and its catabolic ties to vitamin C, remain a challenge to plant scientists. Vitamin C and L-tartaric acid are plant-derived metabolites with intrinsic human value. In contrast
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.